4-Phenylbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
Biphenyl-4-carbonsäure, 4-Biphenylcarbonsäure
FL10755.100
010755-5G
010755-25G
CHMPFL10755.100EA
0
EUR
CHMPFL10755.100
FLUO010755-5G
FLUO010755-25G
4-Phenylbenzoesäure
4-Phenylbenzoesäure
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198.22 g/mol Siedepunkt: 373 Schmelzpunkt: 220 Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002553 CAS-Nummer: 92-92-2 EINECS: 202-203-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...