N-Benzylanilin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-Phenylbenzylamine, ((Phenylmethyl)amino)benzene
417390250
417391000
417390050
ACRO417390250EA
51.5
EUR
ACRO417390250
ACRO417391000
ACRO417390050
N-Benzylanilin 99%
N-Benzylanilin
Formel:
C₆H₅CH₂NHC₆H₅ Molecular Weight: 183,25 g/mol Siedepunkt: 306…307 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 34…38 °C Dichte: 1,06 g/cm³ Flammpunkt: 152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003018 CAS-Nummer: 103-32-2 EINECS: 203-100-4 Merck Index: 12,01161 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to light beige Crystalline powder or low melting mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 38 °C |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |