1,3,5-Triphenylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T82007-5G T82007-100G
SIALT82007-5GEA 42.1 EUR
SIALT82007-5G SIALT82007-100G
1,3,5-Triphenylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Triphenylbenzene
Formel: C₂₄H₁₈
Molecular Weight: 306,41 g/mol
Siedepunkt: 460 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003060
CAS-Nummer: 612-71-5
EINECS: 210-318-3