(1R)-(+)-α-Pinen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D(+)-α-Pinen, (+)-Pin-2(3)-en, (1R)-(+)-2-Pinen
L04941.18
L04941.30
L04941.18EA
52.3
EUR
L04941.18
L04941.30
(1R)-(+)-α-Pinen ≥98%
(1R)-(+)-α-Pinen
Purity: 98%
CAS No.: 7785-70-8
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -62°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3648264
Merck Reference: 14,7445
UN No.: 2368
MDL No.: MFCD00001346
Formel:
C₁₀H₁₆ Molecular Weight: 136,24 g/mol Siedepunkt: 154…156 °C Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0,858 Flammpunkt: 32 °C (89 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001346 CAS-Nummer: 7785-70-8 EINECS: 232-087-8 UN: 2368 ADR: 3,III Merck Index: 14,7445 |