(1R)-(+)-α-Pinen, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D(+)-α-Pinen, (+)-Pin-2(3)-en, (1R)-(+)-2-Pinen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
80605-1ML
80605-5ML
80605-1MLEA
55.7
EUR
80605-1ML
80605-5ML
(1R)-(+)-α-Pinen, Supelco®
(1R)-(+)-α-Pinen
Formel:
C₁₀H₁₆ Molecular Weight: 136,24 g/mol Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0,857 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 33 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001346 CAS-Nummer: 7785-70-8 EINECS: 232-087-8 UN: 2368 ADR: 3,III Merck Index: 12,07599 |