(1S)-(-)-α-Pinen Gemisch aus Enantiomeren ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(1S)-(-)-2-Pinen, (-)-Pin-2(3)-en, L(-)-α-Pinen
L04759.18
L04759.30
L04759.18EA
23
EUR
L04759.18
L04759.30
(1S)-(-)-α-Pinen Gemisch aus Enantiomeren ≥98%
(1S)-(-)-α-Pinen
Purity: 98%
CAS No.: 7785-26-4
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4650
Melting Point: -64°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1903790
Merck Reference: 14,7445
Optical Rotation: -42° (neat)
UN No.: 2368
MDL No.: MFCD00064145
Formel:
C₁₀H₁₆ Molecular Weight: 136,24 g/mol Siedepunkt: 154…156 °C Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0,856 Flammpunkt: 32 °C (89 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064145 CAS-Nummer: 7785-26-4 EINECS: 232-077-3 UN: 2368 ADR: 3,III Merck Index: 14,7445 |