(1S)-(-)-α-Pinen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(1S)-(-)-2-Pinen, (-)-Pin-2(3)-en, L(-)-α-Pinen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18405.0100
8.18405.0500
8.18405.0100EA
25.5
EUR
8.18405.0100
8.18405.0500
(1S)-(-)-α-Pinen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinen
Formel:
C₁₀H₁₆ Molecular Weight: 136.24 g/mol Siedepunkt: 155 Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0.8592 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 32 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064145 CAS-Nummer: 7785-26-4 EINECS: 232-077-3 UN: 2368 ADR: 3 III Merck Index: 12,07599 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -62 °C |
Molar Mass | 136.23 g/mol |
Boiling Point | 155 - 156 °C |
Vapor Pressure | 5 hPa (25 °C) |
Flash Point | 32 °C |
Refractive Index | 1.446 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 %(V) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 255 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |