5-Methylbicyclo[2.2.1]-2-hepten
Lieferant: Thermo Scientific
BTB10733.250
BTB10733.1
MAYBBTB10733.250EA
0
EUR
MAYBBTB10733.250
MAYBBTB10733.1
5-Methylbicyclo[2.2.1]-2-hepten
5-Methylbicyclo[2.2.1]-2-hepten
Formel:
C₈H₁₂ Molecular Weight: 108.18 g/mol |
CAS-Nummer:
822-96-8 EINECS: 212-509-7 |