3-Bromchinolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
154270250 154271000 AC15427.1 AC15427.10 AC15427.50
ACRO154270250EA 70.1 EUR
ACRO154270250 ACRO154271000 MAYBAC15427.1 MAYBAC15427.10 MAYBAC15427.50
3-Bromchinolin 98%
3-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 1,53 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006767
CAS-Nummer: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1
UN: 2810
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6630 to 1.6660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %