3-Bromchinolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14573.09
A14573.18
A14573.22
A14573.09EA
40.8
EUR
A14573.09
A14573.18
A14573.22
3-Bromchinolin ≥98%
3-Bromoquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 5332-24-1
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Flash Point:
Formel:
C₉H₆BrN Molecular Weight: 208,06 g/mol Siedepunkt: 274…276 °C Schmelzpunkt: 13…15 °C Dichte: 1,533 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006767 CAS-Nummer: 5332-24-1 EINECS: 226-237-1 |