8-Bromchinolin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
CC04310.250 CC04310DA
MAYBCC04310.250EA 0 EUR
MAYBCC04310.250 MAYBCC04310DA
8-Bromchinolin
8-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,06 g/mol
MDL: MFCD00191859
CAS-Nummer: 16567-18-3