Chinaldinsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chinolincarbonsäure, Chinolin-2-carbonsäure
171050100
171050500
ACRO171050100EA
77.8
EUR
ACRO171050100
ACRO171050500
Chinaldinsäure 99%
Chinaldinsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006752 CAS-Nummer: 93-10-7 EINECS: 202-218-3 Merck Index: 12,08227 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light brown Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 159 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |