6-Chinolincarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
CC04501.250 CC04501DA
MAYBCC04501.250EA 0 EUR
MAYBCC04501.250 MAYBCC04501DA
6-Chinolincarbonsäure
6-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 294…295 °C
MDL: MFCD00047613
CAS-Nummer: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4