2-Chlorchinolin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
110040010 110040050 110040250
ACRO110040010EA 31.1 EUR
ACRO110040010 ACRO110040050 ACRO110040250
2-Chlorchinolin 99%
2-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163,61 g/mol
Siedepunkt: 265…267 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Dichte: 1,23 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006741
CAS-Nummer: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %