4,7-Dichlorchinolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
113750250
113751000
113750050
113750250.EA
35.2
EUR
113750250.
113751000.
113750050.
4,7-Dichlorchinolin 98%
4,7-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Siedepunkt: 148 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 84…86 °C Flammpunkt: 164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006774 CAS-Nummer: 86-98-6 EINECS: 201-714-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown Powder or crystals or crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 84 to 88 °C |
GC | ≥97.5 % |