6-Chlorchinolin

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

AC31488.1 AC31488.10
MAYBAC31488.1EA 0 EUR
MAYBAC31488.1 MAYBAC31488.10
6-Chlorchinolin
6-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163,61 g/mol
Siedepunkt: 262…264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1,2146 g/cm³ (56 °C)
MDL: MFCD00024024
CAS-Nummer: 612-57-7
EINECS: 210-314-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR