Clioquinol

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Chlor-7-iod-8-chinolinol

SB01341.1 SB01341.10 SB01341EE
MAYBSB01341.1EA 0 EUR
MAYBSB01341.1 MAYBSB01341.10 MAYBSB01341EE
Clioquinol
Clioquinol
Formel: C₉H₅ClINO
Molecular Weight: 305,5 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006787
CAS-Nummer: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05052

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR