Cloxiquine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chlor-8-chinolinol
109301000 109300050
ACRO109301000EA 41.7 EUR
ACRO109301000 ACRO109300050
Cloxiquine 95%
Cloxiquine
Formel: C₉H₆ClNO
Molecular Weight: 179.61 g/mol
Siedepunkt: 349
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006788
CAS-Nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm