3-Aminochinolin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chinolin-3-ylamin
213780050
213780010
ACRO213780050EA
76.4
EUR
ACRO213780050
ACRO213780010
3-Aminochinolin 99%
3-Aminochinolin
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144,18 g/mol Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 91…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006772 CAS-Nummer: 580-17-6 EINECS: 209-455-1 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to orange-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 96 °C |
GC | ≥98.5 % |