6-Aminochinolin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Chinolin-6-ylamin
369640010 369640050 369640250
ACRO369640010EA 34.6 EUR
ACRO369640010 ACRO369640050 ACRO369640250
6-Aminochinolin 98%
6-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 192…195 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 115…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006803
CAS-Nummer: 580-15-4
EINECS: 209-453-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to grey-green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %