8-Aminochinolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chinolin-8-ylamin
A16752.03 A16752.06 A16752.14
A16752.03EA 34.7 EUR
A16752.03 A16752.06 A16752.14
8-Aminochinolin ≥98%
8-Aminochinolin
Purity: 98+% CAS No.: 578-66-5 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 174°/26mm MDL No.: MFCD00006809
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144.18 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (26 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Dichte: 1.337 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006809
CAS-Nummer: 578-66-5
EINECS: 209-427-9