Kühlbäder und Umwälzthermostate, Optima™
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
LTC4R TXF200-R52
GRANLTC4REA 9587 EUR
GRANLTC4R GRANTXF200-R52
Kühlbäder und Umwälzthermostate, Optima™
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Umwälzpumpen für niedrige Temperaturen von Grant bieten eine präzise Kühlquelle für die meisten Niedertemperaturanwendungen.
  • T100 Temperaturbereich: 0 bis 100 °C mit Kühleinheit
  • TC120 Temperaturbereich: −25 bis +100 °C mit Kühleinheit
  • Pumpe für externe Umwälzung, akustischer und optischer Alarm und einstellbarer Übertemperaturschutz (nur TC 120)
  • Stabilität und Gleichmäßigkeit ±0,1 bei −10 °C
Allzweck-Thermostate – T100 und TC120: Die mikroprozessorgesteuerten digitalen Thermostate T100 und TC120 besitzen einen einfach zu bedienenden Drehregler und zwei Funktionstasten für das schnelle Einstellen der Temperatur und eine schnelle Menünavigation. Die Einheiten sind mit einem hellen, leicht ablesbaren vierstelligen Display, drei programmierbaren Temperaturvoreinstellungen, Trockenlaufschutz, fester Abschaltung bei Übertemperatur, einem optischen Alarm, einer Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion und der Möglichkeit zur Benutzerkalibrierung für optimale Genauigkeit ausgestattet.
Sie eignen sich für beides, offene und geschlossene Kreisläufen (d.h. offener oder geschlossener entfernter Behälter) R2, R3, R4 und R5Modelle mit Ablaufhahn. Die vier Grant Optima™-Thermostate können mit den fünf Grant-Kühleinheiten kombiniert werden, um eine Reihe von Modellen bereitzustellen, die grundlegende bis hin zu anspruchsvollen Anforderungen abdecken. Grant bietet auch eine Auswahl von zwei fertig montierten Niedertemperatur-Kühlbausätzen (LTC-Modelle) mit einer zusätzlichen Garantie (insgesamt 4 Jahre) an, bei denen der Optima™ als gebrauchsfertiges System an der Kühleinheit montiert ist.
Advanced Thermostate – TX150 und TXF200: Die Thermostate TX150 und TXF200 besitzen einen QVGA TFT-Farbbildschirm, auf dem die Ist- und Solltemperatur und klare Statussymbole angezeigt werden. Der QVGA TFT-Bildschirm und die einfach zu bedienenden Drehregler und Funktionstasten ermöglichen eine schnelle Navigation durch das intuitive Menüsystem. Beide Einheiten haben eine RS232- und USB-Schnittstelle und können mit der vielseitigen Software Labwise™ von Grant über einen externen PC oder Laptop programmiert werden. Weitere Merkmale umfassen eine Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion, eine einstellbare Abschaltung bei Übertemperatur sowie optische, akustische und programmierbare Alarme für hohe und niedrige Temperaturen. Der Thermostat TX150 kann ein Programm mit 30 Segmenten speichern. Der Thermostat TXF200 kann auch über die Benutzeroberfläche programmiert werden und bis zu 10 Programme mit je 100 Segmenten speichern. Auf der Programmierebene kann die Solltemperatur mit einer Auswahl für die Zeit bis zum Erreichen der Solltemperatur oder für die Temperaturrampengeschwindigkeit und ein zusätzliches programmierbares Relais zum Ein- und Ausschalten von Kühleinheiten eingestellt werden.
TX150 und TXF200 Temperaturbereich: Umgebungstemperatur −47 bis +100 °C mit Kühleinheit (abhängig von Einheit R)
Pumpe für externe Umwälzung, ein akustischer und optischer Alarm und einstellbare Abschaltung bei Übertemperatur
Stabilität bei −10 °C ist ±0,1 °C
Externer Anschluss für Temperaturfühler PT1000
Benutzerdefinierte Fünf-Punkt-Kalibrierung für interne und externe Fühler
Maximale Pumpenleistung:
TC120 16 L/min, 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar, variable Drehzahl
Lieferumfang: Die LTC-Modelle werden mit isolierten Schläuchen und Schellen geliefert und bieten eine zusätzliche 1-Jahres-Garantie (zu den 3 Jahren). Weitere Informationen über die vollständige Modell- und Zubehörpalette finden Sie auf der Website.
Bitte beachten Kühlleistung, gemäß Definition bei 20; 0; −20 und −40 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.