8-Nitrochinolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23574.06 B23574.14 B23574.22
B23574.06EA 34.5 EUR
B23574.06 B23574.14 B23574.22
8-Nitrochinolin ≥98%
8-Nitroquinoline
Purity: 98% CAS No.: 607-35-2 Molecular Formula: C9H6N2O2 Formula Weight: 174.16 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 135178
Formel: C₉H₆N₂O₂
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006806
CAS-Nummer: 607-35-2
EINECS: 210-135-9