2-Chinolinol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Chinolon

418810100 418810010
ACRO418810100EA 233 EUR
ACRO418810100 ACRO418810010
2-Chinolinol 98%
2-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.16 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 197…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006743
CAS-Nummer: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to brown-purple to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR