4-Chinolinol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
121890100
121890500
ACRO121890100EA
76.4
EUR
ACRO121890100
ACRO121890500
4-Chinolinol 98%
4-Chinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 g/mol Schmelzpunkt: 202…206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006777 CAS-Nummer: 611-36-9 EINECS: 210-268-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light beige Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 202 to 206 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +9.5° to +10.5° (20 °C, 589 nm) (c=4 in H2O) reading after >1 hour |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |