8-Chinolinol
Lieferant: Serva
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Hydroxyquinoline
25368.01
25368.02
SERA25368.01EA
0
EUR
SERA25368.01
SERA25368.02
8-Chinolinol
8-Chinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 g/mol Siedepunkt: 267 Schmelzpunkt: 71,2 Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006807 CAS-Nummer: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 Merck Index: 13,04869 |