2,8-Chinolindiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,8-Dihydroxyquinoline
37640-1G-F
37640-5G-F
SIAL37640-1G-FEA
37.4
EUR
SIAL37640-1G-F
SIAL37640-5G-F
2,8-Chinolindiol, Sigma-Aldrich®
2,8-Chinolindiol
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216696 CAS-Nummer: 15450-76-7 |