8-Chinolinsulfonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
8-Quinolinesulphonic acid
L06640.09
L06640.18
L06640.09EA
59.5
EUR
L06640.09
L06640.18
8-Chinolinsulfonsäure ≥98%
8-Chinolinsulfonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 85-48-3
Molecular Formula: C9H7NO3S
Formula Weight: 209.23
Melting Point:
Formel:
C₉H₇NO₃S Molecular Weight: 209.23 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024037 CAS-Nummer: 85-48-3 EINECS: 201-611-7 ADR: 8 III |