4-Chlorchinaldin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15002.03 A15002.06 A15002.14
A15002.03EA 35 EUR
A15002.03 A15002.06 A15002.14
4-Chlorchinaldin ≥97%
4-Chlorchinaldin
Purity: 97% CAS No.: 4295-06-1 Molecular Formula: C10H8ClN Formula Weight: 177.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Melting Point: ca 25° Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 3522 MDL No.: MFCD00006757
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177.63 g/mol
Siedepunkt: 269…270 °C
Schmelzpunkt: ∼25 °C
Dichte: 0.881
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006757
CAS-Nummer: 4295-06-1
EINECS: 224-300-8