8-Hydroxychinaldin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-8-chinolinol
L06989.22 L06989.36
L06989.22EA 46 EUR
L06989.22 L06989.36
8-Hydroxychinaldin ≥98%
8-Hydroxychinaldin
Purity: 98% CAS No.: 826-81-3 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 267° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00006765
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Siedepunkt: 267 °C
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006765
CAS-Nummer: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
UN: 3077
ADR: 9,III