4-Hydroxychinaldin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-4-chinolinol
BTB01126.1 BTB01126.10 BTB01126.50
MAYBBTB01126.1EA 0 EUR
MAYBBTB01126.1 MAYBBTB01126.10 MAYBBTB01126.50
4-Hydroxychinaldin
4-Hydroxychinaldin
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00006758
CAS-Nummer: 607-67-0
EINECS: 210-140-6