3-Methylchinolin ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

A13109.06 A13109.14
A13109.06EA 72.7 EUR
A13109.06 A13109.14
3-Methylchinolin ≥98%
3-Methylquinoline

Purity: 98+% CAS No.: 612-58-8 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: 15° Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 110325 MDL No.: MFCD00014661

Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 252…253 °C
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,069
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014661
CAS-Nummer: 612-58-8
EINECS: 210-315-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR