4-Methylchinolin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Lepidin
169770050 169770250 169771000
ACRO169770050EA 33 EUR
ACRO169770050 ACRO169770250 ACRO169771000
4-Methylchinolin 99%
4-Methylchinolin
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006784
CAS-Nummer: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %