4-Methylchinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Lepidin
A14040.09
A14040.18
A14040.30
A14040.09EA
36.2
EUR
A14040.09
A14040.18
A14040.30
4-Methylchinolin ≥97%
4-Methylchinolin
Purity: 98%
CAS No.: 491-35-0
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₉N Molecular Weight: 143,19 g/mol Siedepunkt: 260…263 °C Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: 1,083 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006784 CAS-Nummer: 491-35-0 EINECS: 207-734-2 Merck Index: 14,5441 |