8-Methylchinolin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

303620250 303620050
ACRO303620250EA 143 EUR
ACRO303620250 ACRO303620050
8-Methylchinolin 97%
8-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006810
CAS-Nummer: 611-32-5
EINECS: 210-264-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR