8-Methylchinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L03288.06
L03288.14
L03288.06EA
42.7
EUR
L03288.06
L03288.14
8-Methylchinolin ≥97%
8-Methylquinoline
Purity: 97+%
CAS No.: 611-32-5
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.6150
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 134-136°/25mm
Beilstein Reference: 111340
MDL No.: MFCD00006810
Formel:
C₁₀H₉N Molecular Weight: 143,19 g/mol Siedepunkt: 134…136 °C (25 mmHg) Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1,074 Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006810 CAS-Nummer: 611-32-5 EINECS: 210-264-0 |