8-Methylchinolin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001208-25G 001208-100G
FLUO001208-25GEA 134 EUR
FLUO001208-25G FLUO001208-100G
8-Methylchinolin
8-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,0852 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006810
CAS-Nummer: 611-32-5
EINECS: 210-264-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR