2,4-Dimethylchinolin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08348.MC L08348.ME
L08348.MCEA 32.6 EUR
L08348.MC L08348.ME
2,4-Dimethylchinolin 95%
2,4-Dimethylquinoline
Purity: 95% CAS No.: 1198-37-4 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 114230 MDL No.: MFCD00006760
Formel: C₁₁H₁₁N
Molecular Weight: 157.22 g/mol
Siedepunkt: 264…265 °C
Dichte: 1.060
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006760
CAS-Nummer: 1198-37-4
EINECS: 214-832-9