6-Methylchinaldin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethylchinolin
B23934.06
B23934.14
B23934.06EA
56
EUR
B23934.06
B23934.14
6-Methylchinaldin ≥98%
6-Methylchinaldin
Purity: 98%
CAS No.: 877-43-0
Molecular Formula: C11H11N
Formula Weight: 157.21
Melting Point: 56-58°
Boiling Point: 266-267°
MDL No.: MFCD00006762
Formel:
C₁₁H₁₁N Molecular Weight: 157.22 g/mol Siedepunkt: 266…267 °C Schmelzpunkt: 56…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006762 CAS-Nummer: 877-43-0 EINECS: 212-891-5 |