2-Phenylchinolin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
297990010 297990050
ACRO297990010EA 76 EUR
ACRO297990010 ACRO297990050
2-Phenylchinolin 99+%
2-Phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₁N
Siedepunkt: 363 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011568
CAS-Nummer: 612-96-4
EINECS: 210-326-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
GC ≥99.0 %