Bromcyclobutan 97%, rein

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Cyclobutylbromid

320500010 320500050 320500250
ACRO320500010EA 66.2 EUR
ACRO320500010 ACRO320500050 ACRO320500250
Bromcyclobutan 97%, rein
Bromcyclobutan
Formel: C₄H₇Br
Molecular Weight: 135 g/mol
Siedepunkt: 108 °C
Dichte: 1,43 g/cm³
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001317
CAS-Nummer: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR