Bromcyclopentan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclopentylbromid
111600500 111602500 111600010
ACRO111600500EA 21.8 EUR
ACRO111600500 ACRO111602500 ACRO111600010
Bromcyclopentan 98%
Bromcyclopentan
Formel: C₅H₉Br
Molecular Weight: 149.03 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.39 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001359
CAS-Nummer: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4881 to 1.4901 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.03
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤1000 ppm