Bromcyclopentan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclopentylbromid
A15455.22 A15455.36
A15455.22EA 34.7 EUR
A15455.22 A15455.36
Bromcyclopentan ≥98%
Bromcyclopentan
Purity: 98+% CAS No.: 137-43-9 Molecular Formula: C5H9Br Formula Weight: 149.04 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4881 Odour: Odourless Boiling Point: 137-139° Beilstein Reference: 1209256 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001359
Formel: C₅H₉Br
Molecular Weight: 149.03 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C
Dichte: 1.390
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001359
CAS-Nummer: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
UN: 1993
ADR: 3 III