Bromcyclopentan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Cyclopentylbromid
021866-1KG
021866-250G
FLUO021866-1KGEA
233
EUR
FLUO021866-1KG
FLUO021866-250G
Bromcyclopentan
Bromcyclopentan
Formel:
C₅H₉Br Molecular Weight: 149.03 g/mol Siedepunkt: 138 Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001359 CAS-Nummer: 137-43-9 EINECS: 205-294-6 UN: 1993 ADR: 3 III |