Bromcyclopropan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Cyclopropylbromid
003373-250G
003373-100G
003373-25G
FLUO003373-250GEA
305
EUR
FLUO003373-250G
FLUO003373-100G
FLUO003373-25G
Bromcyclopropan
Bromcyclopropan
Formel:
C₃H₅Br Molecular Weight: 120,98 g/mol Siedepunkt: 67…69 °C (1013 hPa) Dichte: 1,505 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001271 CAS-Nummer: 4333-56-6 EINECS: 224-375-7 UN: 1993 ADR: 3,II |