Cyclobutanon 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
110930010 110930050 110930250
110930010.EA 55.4 EUR
110930010. 110930050. 110930250.
Cyclobutanon 98+%
Cyclobutanone
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –50,9 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001332
CAS-Nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %