Cyclobutanon ≥98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

A13068.06 A13068.14 A13068.03
A13068.06EA 180 EUR
A13068.06 A13068.14 A13068.03
Cyclobutanon ≥98% stabilisiert
Cyclobutanone

Stabilized with ca 0.01% BHT


Purity: 98% CAS No.: 1191-95-3 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4210 Odour: Pleasant Melting Point: -51° Boiling Point: 97-99° Beilstein Reference: 1560289 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00001332

Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0.935
Flammpunkt: 10 °C (50 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001332
CAS-Nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR