Cycloheptanon 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Suberon
111041000 111040250 111045000
ACRO111041000EA 124 EUR
ACRO111041000 ACRO111040250 ACRO111045000
Cycloheptanon 98+%
Cycloheptanon
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004159
CAS-Nummer: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02751
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %