Cyclohexanon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pimelic Ketone
A15607.0F A15607.AP
A15607.0FEA 85.2 EUR
A15607.0F A15607.AP
Cyclohexanon ≥99%
Cyclohexanone
Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625
Formel: C₆H₁₀(=O)
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 154…156 °C
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 0,948
Flammpunkt: 47 °C (116 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001625
CAS-Nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 14,2726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM