Cyclohexanon ≥99,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Pimelic Ketone
23236.294EA
80.4
EUR
23236.294
23236.460
Cyclohexanon ≥99,0% analytisches Reagens
Cyclohexanone
Formel:
C₆H₁₀(=O) Siedepunkt: 155,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 0,9478 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001625 CAS-Nummer: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III REACH: 01-2119453616-35 Merck Index: 13,02755 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.005 meq/g |
Boiling point | 154.5 - 156.5 °C |
Density (20/4) | 0.946 - 0.948 |
Brechungsindex (20°C) | 1.449 - 1.451 |
Viscosity (25°C) | 1.92 - 2.2 mPa·s |
Cyclohexanol | Max. 0.5 % |
Water | Max. 0.2 % |